Learn More
4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid |
| CAS | 1017384-80-3 |
| Formula molecolare | C16 H17 F N2 O4 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17FN2O4/c17-11-1-2-12-13(9-11)23-18-16(12)10-5-7-19(8-6-10)14(20)3-4-15(21)22/h1-2,9-10H,3-8H2,(H,21,22) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23 |
| IUPAC Name | 4-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 320.316 |
| Peso formulazione | 320.117 |