Learn More
4-(4'-Aminobenzyl)thiomorpholine 1,1-dioxide, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10384482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10384482 250 mg 250mg
10292932 1 g 1g
10108504 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10384482 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00124CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 263339-24-8
Formula molecolare C11H16N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 240.32
Numero MDL MFCD03407300
InChI Key TZMCILRCGMFRJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4'-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl methyl aniline, 4-1,1-dioxo-4-thiomorpholinyl methyl phenyl amine, 4-4-aminophenyl methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl-thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-4-amino-benzyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-thiomorpholin-4-yl-methyl-aniline
PubChem CID 2779682
IUPAC Name 4-[(1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl)methyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(CN2CCS(=O)(=O)CC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4'-Aminobenzyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 240.33
Percent Purity 90%