Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Codice prodotto. 10006722 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10006722 25 g 25g
10015490 100 g 100g
10552764 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10006722 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 401260250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | 375.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-73-4
Formula molecolare C18H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 375.38
Numero MDL MFCD00038130
InChI Key MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
PubChem CID 23668839
IUPAC Name sodium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Colore Ochre to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9955
Peso formulazione 375.38
Grado Ultrapuro
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.