Learn More
4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 401261000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 554-73-4 Peso : 0.15000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 10015490
  • 241.00€ / 100g
Spedizione stimata
29-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Indicator
Specifica
Identificatori chimici
554-73-4
375.38
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
23668839
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
C18H14N3NaO3S
MFCD00038130
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
sodium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
Specifica
4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Glass bottle
100g
C18H14N3NaO3S
15, 9955
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
sodium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
23668839
Powder
Authentic
Ochre to Orange
554-73-4
MFCD00038130
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
375.38
375.38
Extra Pure
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SDS Documenti