Learn More
4,4’-Azodianiline, TRC
Codice prodotto. 30137409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137409 250 mg 250mg
30133944 500 mg 500mg
30005495 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137409 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA940000250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-41-0
Formula molecolare C12H12N4
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Sinonimo 4,4'-(1,2-Diazenediyl)bis-benzenamine, 4,4'-Azodi-aniline, 4,4'-Azobis-benzenamine, 4,4'-Diaminoazobenzene, NSC 17103, p,p'-Diaminoazobenzene, p-Azoaniline, p-Diaminoazobenzene, p'-Amino-p-aminoazobenzene;
SMILES Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(N)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Azodianiline
Quantità 250 mg
Peso formulazione 212.1062