Learn More
4,4'-Biphenol, 97%
Codice prodotto. 10782021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782021 25 g Plastic bottle 25g
10452845 10 g Bottiglia in vetro 10g
10614852 100 g Plastic bottle 100g
10217163 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10782021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173670250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-88-6
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00002348
InChI Key VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 7112
ChEBI CHEBI:34367
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Biphenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 278°C to 283°C
Colore Beige to White or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C12H10O2
Formula lineare HOC6H4C6H4OH
Quantità 25 g
Beilstein 06, 991
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Biphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.