Learn More
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593308
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
66-98-8
C14H10O2
210.23
MFCD00016714
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl
6200
4-(4-formylphenyl)benzaldehyde
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O
66-98-8
C14H10O2
210.23
MFCD00016714
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl
6200
4-(4-formylphenyl)benzaldehyde
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4, 4'-Biphenyldicarboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 144°C to 147°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C6H4C(O)H)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 210.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.