Learn More
4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10463365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10463365 5 g Bottiglia in vetro 5g
10772264 1 g Bottiglia in vetro 1g
10360864 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10463365 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 387300050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Add to basket
CAS: 787-70-2 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 787-70-2
Formula molecolare C14H10O4
Molecular Weight (g/mol) 242.23
Numero MDL MFCD00002554
InChI Key NEQFBGHQPUXOFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4-4-carboxyphenyl benzoic acid, 4,4'-bibenzoic acid, 4,4'-diphenic acid, 4,4'-dicarboxybiphenyl, p,p'-diphenic acid, usaf do-69, bibenzoic acid
PubChem CID 13084
IUPAC Name 4-(4-carboxyphenyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 4, 4'-Biphenyldicarboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 300.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H4COOH)2
Quantità 5 g
Peso formulazione 242.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.