Learn More
4-(4-Biphenylyl)-4-oxobutyric acid, 96%
Codice prodotto. 15487038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487038 5 g 5g
15477038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487038 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60557.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36330-85-5 | C16H14O3 | 254.285 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36330-85-5
Formula molecolare C16H14O3
Molecular Weight (g/mol) 254.285
Numero MDL MFCD00056701
InChI Key ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fenbufen, lederfen, cinopal, bufemid, napanol, 4-4-biphenylyl-4-oxobutyric acid, 3-4-phenylbenzoyl propionic acid, 3-4-biphenylylcarbonyl propionic acid, 4-biphenyl-4-yl-4-oxobutanoic acid, gamma-oxo 1,1'-biphenyl-4-butanoic acid
PubChem CID 3335
ChEBI CHEBI:31599
IUPAC Name 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Biphenylyl)-4-oxobutyric acid
Punto di fusione 184°C to 187°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 254.28
Percent Purity 96%