Learn More
4,4'-Bipyridine, 98%
Codice prodotto. 11449492
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11449492
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10187.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 553-26-4 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
4,4'-Bipyridine is used in transition-metal complex catalyst chemistry for uniform polymerization, in luminescence chemistry and in spectrophotometric analysis. It plays an important role as a photosensitizer and luminescent material. It is also used as a precursor to paraquat viz. N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4′-Bipyridine is used in transition-metal complex catalyst chemistry for uniform polymerization, in luminescence chemistry and in spectrophotometric analysis. It plays an important role as a photosensitizer and luminescent material. It is also used as a precursor to paraquat viz. N,N′-dimethyl-4,4′-bipyridinium.
Solubility
Soluble in ethanol, ether. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-26-4
Formula molecolare C10H8N2
Molecular Weight (g/mol) 156.19
Numero MDL MFCD00006416
InChI Key MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-bipyridine, 4,4'-bipyridyl, 4,4'-dipyridyl, 4-4-pyridyl pyridine, 4,4'-dipyridine, 4,4-bipyridyl, 4,4-dipyridyl, gamma,gamma'-bipyridyl, gamma,gamma'-dipyridyl, unii-x4o2od61cb
PubChem CID 11107
ChEBI CHEBI:30985
IUPAC Name 4-pyridin-4-ylpyridine
SMILES C1=CC(=CC=N1)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Bipyridine
Punto di fusione 111°C to 114°C
Punti di ebollizione 304°C to 305°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 113176
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,3348
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,ether. Insoluble in water.
Peso formulazione 156.19
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P405-Conservare sotto chiave.