Learn More
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 98+%
Codice prodotto. 11485956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485956 100 g 100g
11475956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11485956 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22288.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90-93-7 | C21H28N2O | 324.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-93-7
Formula molecolare C21H28N2O
Molecular Weight (g/mol) 324.47
Numero MDL MFCD00009044
InChI Key VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
PubChem CID 66663
IUPAC Name bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Punto di fusione 93°C to 95°C
pH 4 to 6
Punto d'infiammabilità 151°C (303°F)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 2148611
Peso formulazione 324.47
Percent Purity 99%