Specifica
| Materiale o nome chimico | 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzil |
| Punto di fusione | 200.0°C to 204.0°C |
| Colore | Green to Green-Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 296.36 |
| Percent Purity | 98% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |