Learn More
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, 98%
Codice prodotto. 10225500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10225500 5 g Bottiglia in vetro 5g
10317730 100 g Bottiglia in vetro 100g
10615032 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10225500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164490050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-94-8
Formula molecolare C17H20N2O
Molecular Weight (g/mol) 268.36
Numero MDL MFCD00008312
InChI Key VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
PubChem CID 7031
ChEBI CHEBI:82347
IUPAC Name bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 171°C to 176°C
Colore Blue or Gray
Punti di ebollizione >360°C
Punto d'infiammabilità 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2NC6H4]2CO
Quantità 5 g
Beilstein 14, 89
Fieser 02,285
Indice di Merck 15, 6526
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,warm benzene and ether
Peso formulazione 268.35
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.