Learn More
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, TRC
Codice prodotto. 30346629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346629 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346629 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB400298250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
CAS 90-94-8
Formula molecolare C17 H20 N2 O
Quantità 250 mg
Sinonimo Benzophenone, 4,4'-bis(dimethylamino)- (6CI,8CI), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone, 4,4'-Bis(N,N-dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Tetramethyldiaminobenzophenone, Bis(4-dimethylaminophenyl) ketone, Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl] ketone, DABP, Di(p-dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 9602, Nisso Cure MABP, S 112, S 112 (ketone), p,p'-Bis(dimethylamino)benzophenone, p,p'-Tetramethyldiaminobenzophenone
InChI Formula InChI=1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
IUPAC Name bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Peso formulazione 268.1576