Learn More
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone |
| CAS | 90-94-8 |
| Formula molecolare | C17 H20 N2 O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Benzophenone, 4,4'-bis(dimethylamino)- (6CI,8CI), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone, 4,4'-Bis(N,N-dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Tetramethyldiaminobenzophenone, Bis(4-dimethylaminophenyl) ketone, Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl] ketone, DABP, Di(p-dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 9602, Nisso Cure MABP, S 112, S 112 (ketone), p,p'-Bis(dimethylamino)benzophenone, p,p'-Tetramethyldiaminobenzophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C |
| IUPAC Name | bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 268.35 |
| Peso formulazione | 268.1576 |