Learn More
4-(4-Boc-piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(4-Boc-piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 864754-13-2 |
| Formula molecolare | C22H33BN2O5 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H33BN2O5/c1-20(2,3)28-19(27)25-14-12-24(13-15-25)18(26)16-8-10-17(11-9-16)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h8-11H,12-15H2,1-7H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3 |
| IUPAC Name | tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]piperazine-1-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 416.32 |
| Peso formulazione | 416.2483 |