Learn More
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10758655
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10758655
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62810DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1017781-60-0
Formula molecolare C7H9BrN2OS
Molecular Weight (g/mol) 249.126
Numero MDL MFCD09607696
InChI Key XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811042
IUPAC Name 4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 249.13
Percent Purity 97%