Learn More
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10341370
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10341370 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10341370 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00328DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
CAS 681441-17-8
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C9H8BrN3
Numero MDL MFCD08436686
Quantità 1 g
Sinonimo 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazolyl phenylamine
InChI Key HCCGFLDVFPCSOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N1C=C(Br)C=N1
IUPAC Name 4-(4-bromopyrazol-1-yl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 238.09
PubChem CID 19576898
Peso formulazione 238.09