Learn More
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10775622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10775622 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10775622 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00327DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS 1174064-62-0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H6BrClN2O2S
Quantità 1 g
Sinonimo 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride
InChI Key LRYXAJMNOSSJDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(C=N2)Br)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 4-(4-bromopyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 321.573
PubChem CID 45594324
Peso formulazione 321.58