Learn More
4-(4-Bromophenyl)-1,2,3-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10772093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772093 1 g Amber Glass Bottle 1g
10522842 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10772093 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC16410DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 40753-13-7
Formula molecolare C8H5BrN2S
Molecular Weight (g/mol) 241.106
Numero MDL MFCD00084907
InChI Key HGWOTVRPRHVJQK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 218520
IUPAC Name 4-(4-bromophenyl)thiadiazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Bromophenyl)-1, 2, 3-thiadiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-4-bromophenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromophenyl, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromophenyl, 4-4-bromophenyl thiadiazole
Peso formulazione 241.11
Percent Purity 97%