Learn More
4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine |
| CAS | 57988-58-6 |
| Formula molecolare | C11H14BrNO |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(p-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-4-(4-bromophenyl)piperidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2 |
| SMILES | OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC Name | 4-(4-bromophenyl)piperidin-4-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.14 |
| Peso formulazione | 255.0259 |