Learn More
4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, TRC
Codice prodotto. 30331916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331916 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331916 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB687462100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine
CAS 57988-58-6
Formula molecolare C11H14BrNO
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(p-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-4-(4-bromophenyl)piperidine
InChI Formula InChI=1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
SMILES OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
IUPAC Name 4-(4-bromophenyl)piperidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 256.14
Peso formulazione 255.0259