Learn More
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone, 97%
Codice prodotto. 11353257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353257 100 g 100g
11343257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13798.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5731-01-1 | C14H11BrO | 275.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5731-01-1
Numero MDL MFCD00143242
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Punto di fusione 125°C to 127°C
Formula molecolare C13H8FO2
Quantità 100 g
Beilstein 2048590
Sinonimo 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
InChI Key LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
IUPAC Name 4-(4-fluorophenyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 215.20
PubChem CID 2782689
Peso formulazione 275.15
Percent Purity 97%