Learn More
4-(4-Bromophenyl)butanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10513983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10513983 250 mg 250mg
10747664 1 g 1g
10651036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10513983 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01273CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 35656-89-4
Formula molecolare C10H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 243.1
Numero MDL MFCD00463170
InChI Key AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
PubChem CID 252732
IUPAC Name 4-(4-bromophenyl)butanoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 243.1
Percent Purity 97%