Learn More
4-(4-Bromophenyl)imidazole, 97%
Codice prodotto. 15404177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15404177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15404177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31581.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13569-96-5 | C9H7BrN2 | 223.073 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Bromophenyl)imidazole
CAS 13569-96-5
Punto di fusione 138°C to 142°C
Formula molecolare C9H7BrN2
Numero MDL MFCD03312935
Quantità 5 g
Sinonimo 4-4-bromophenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-4-bromophenyl, 5-4-bromophenyl-1h-imidazole, 4-4-bromophenyl-3h-imidazole, cyp144a1 ligand, 4, 4-4-bromophenyl imidazole, 5-4-bromophenyl-3h-imidazole, 1h-imidazole,5-4-bromophenyl, 4-4-bromo-phenyl-1h-imidazole
InChI Key YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN2)Br
IUPAC Name 5-(4-bromophenyl)-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 223.073
PubChem CID 818595
Peso formulazione 223.07
Percent Purity 97%