Learn More
4-[(4-bromothien-2-yl)methyl]morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10535944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10535944 5 g Amber Glass Bottle 5g
10525944 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10535944 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC74210DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Identificatori chimici
CAS 194851-19-9
Formula molecolare C9H12BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 262.17
Numero MDL MFCD01653482
InChI Key XYQVGDMXJNORKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-bromothien-2-yl methyl morpholine, 4-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, cambridge id 5430345, 4-bromo-2-morpholinomethylthiophene, 4-4-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thienyl methyl
PubChem CID 783497
IUPAC Name 4-[(4-bromothiophen-2-yl)methyl]morpholine
SMILES BrC1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(4-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 262.17
Percent Purity 97%