Learn More
4-[4-[(Butylamino)carbonyl]-2-[[(2,4-dichlorophenyl)sulfonyl]amino]phenoxy]-3-methoxy-benzeneacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30316354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316354 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316354 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA57655550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-((Butylamino)carbonyl)-2-(((2,4-dichlorophenyl)sulfonyl)amino)phenoxy)-3-methoxy-benzeneacetic Acid
CAS 1027847-67-1
Formula molecolare C26H26Cl2N2O7S
Quantità 50 mg
Sinonimo AMG 009
SMILES CCCCNC(=O)c1ccc(Oc2ccc(CC(=O)O)cc2OC)c(NS(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c1
Molecular Weight (g/mol) 581.46
Peso formulazione 580.0838