Learn More
4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3,2-d]pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10707125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10707125 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10717125 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10707125 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63824CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 912569-69-8
Formula molecolare C12H14ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 267.78
Numero MDL MFCD09702414
InChI Key FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
PubChem CID 24229710
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidine
SMILES ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 267.78
Percent Purity 97%