Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine, 99+%, crystalline, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777942
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
39512-49-7
C11H15Cl2NO
248.15
MFCD00006001
PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
38282
4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
[H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
39512-49-7
C11H15Cl2NO
248.15
MFCD00006001
PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
38282
4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
[H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Absorbance (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell), (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell) at 0nm, 0.05 max. at 440nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 139°C to 141°C
Colore Cream-White to White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 hrs, 760mm Hg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 340mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,acetone and dichloromethane
Peso formulazione 211.69
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.