Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine, 99+%, crystalline
Codice prodotto. 10309020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10309020 1 g Bottiglia in vetro 1g
10319020 5 g Bottiglia in vetro 5g
10129793 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10309020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296840010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39512-49-7
Formula molecolare C11H15Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 248.15
Numero MDL MFCD00006001
InChI Key PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Absorbance (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell), (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell) at 0nm, 0.05 max. at 440nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 139°C to 141°C
Colore Cream-White to White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 hrs, 760mm Hg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 340mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,acetone and dichloromethane
Peso formulazione 211.69
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.