Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine, TRC
Codice prodotto. 17993165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993165 5 g 5g
17902335 100 mg 100mg
17950975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17993165 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3784805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39512-49-7
Formula molecolare C11 H14 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 211.69
Sinonimo 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
SMILES OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
Peso formulazione 211.0764