Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid), Mikromol™
Codice prodotto. 30050270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050270 100 mg 100mg
30050220 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050270 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0918.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
CAS 3984-34-7
Nomi componenti o analita 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H9 Cl O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid, 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid
InChI Formula InChI=1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 212.63
Quantità 100 mg
Peso formulazione 212.024 g/mol