Learn More
4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one, TRC
Codice prodotto. 30364408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30364408 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364408 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9940051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 3160-40-5
Formula molecolare C10H9OCl
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
SMILES CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name (E)-4-(4-chlorophenyl)but-3-en-2-one
Molecular Weight (g/mol) 180.63
Peso formulazione 180.0342