Learn More
4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10049491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10049491 1 g Amber Glass Bottle 1g
10497052 10 g Amber Glass Bottle 10g
11306945 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10049491 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB02037DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 95233-37-7
Formula molecolare C13H15ClO2
Molecular Weight (g/mol) 238.711
Numero MDL MFCD06797626
InChI Key NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS min. % 97.0
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare ClC6H4C6H10CO2H
Peso formulazione 238.71
Percent Purity 97%