Learn More
4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1(2H)-phthalazinone, TRC
Codice prodotto. 30136449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136449 5 g 5g
30134665 25 g 25g
17964275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136449 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3784005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53242-88-9
Formula molecolare C15 H11 Cl N2 O
Molecular Weight (g/mol) 270.71
Sinonimo 4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, Azelastine Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC Name 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2H-phthalazin-1-one
SMILES Clc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Peso formulazione 270.056