Learn More
4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-1(2H)-phthalazinone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30012507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012507 5 mg 5mg
30008687 10 mg 10mg
30009809 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012507 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3801205MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117078-70-3
Formula molecolare C22H24ClN3O . HCl
Molecular Weight (g/mol) 381.9
Sinonimo Azelastine 5-Member-Cyclic-Isomer Hcl
IUPAC Name 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethyl]phthalazin-1-one
SMILES Cl.CN1CCCC1CCN2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-1(2H)-phthalazinone Hydrochloride
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(25)12-14-26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Peso formulazione 417.1375