Learn More
4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10566615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10566615 100 g 100g
10143014 10 g 10g
10396784 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10566615 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09284FA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 39512-49-7
Formula molecolare C11H15Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 248.15
Numero MDL MFCD00006001
InChI Key PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 100 g
Peso formulazione 211.69
Percent Purity 97%