Learn More
4-[(4-chlorophenyl)thio]thiophene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10364382
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10364382 250 mg 250mg
10232192 1 g 1g
10240445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10364382 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04905CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 149609-86-9
Formula molecolare C11H7ClO2S2
Molecular Weight (g/mol) 270.745
Numero MDL MFCD00052149
InChI Key UKDSGGJQRSNTHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chlorophenyl thio thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl thio, 4-4-chlorophenyl sulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfanylthiophene-3-carboxylic acid, maybridge3_003733, acmc-20n5rn, 4-4-chlorophenylsulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl thio-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulphanyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778946
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)sulfanylthiophene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1SC2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 270.76
Percent Purity 97%