missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-(4-Cyanophenyl)-2-cyclopropylthiazole, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H58652.06

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III

Quantità 5g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15444888

  • 969.00€ / 5g


Spedizione stimata
12-07-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

1090552-63-8
226.297
SOAYBZVJEBLFEA-UHFFFAOYSA-N
35618808
C1CC1C2=NC(=CS2)C3=CC=C(C=C3)C#N
C13H10N2S
MFCD11831275
4-2-cyclopropyl-1,3-thiazol-4-yl benzonitrile, 4-4-cyanophenyl-2-cyclopropylthiazole
4-(2-cyclopropyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile

Specifica

4-(4-Cyanophenyl)-2-cyclopropylthiazole
1090552-63-8
MFCD11831275
4-2-cyclopropyl-1,3-thiazol-4-yl benzonitrile, 4-4-cyanophenyl-2-cyclopropylthiazole
C1CC1C2=NC(=CS2)C3=CC=C(C=C3)C#N
226.297
302.39
5g
C13H10N2S
UN3439
SOAYBZVJEBLFEA-UHFFFAOYSA-N
4-(2-cyclopropyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
35618808
97%
Videos
SDS Documenti