Learn More
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, 99+%
Codice prodotto. 10772871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10772871 5 g Bottiglia in vetro 5g
10136923 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10772871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1625-91-8 | C20H26 | 266.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1625-91-8
Formula molecolare C20H26
Molecular Weight (g/mol) 266.42
Numero MDL MFCD00008834
InChI Key CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-di-tert-butylbiphenyl, 4,4'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-t-butylbiphenyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butylphenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1,1-dimethylethyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butyl phenyl benzene, di-t-butylbiphenyl, pubchem9048, acmc-209st2, 4,4'-di-tertbutylbiphenyl
PubChem CID 74195
IUPAC Name 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Di-tert-butylbiphenyl
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126°C to 129°C
Colore Orange-Yellow to Yellow
Punti di ebollizione 190°C to 192°C (13.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H4C6H4C(CH3)3
Quantità 5 g
Beilstein 05, 298
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dioxane
Peso formulazione 266.42
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder