Specifications
| Materiale o nome chimico | 4, 4'-Diacetylbiphenyl |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 192.0°C to 196.0°C |
| Colore | Colorless to Tan |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3COC6H4C6H4COCH3 |
| Quantità | 1 g |
| Show More |