Learn More
4,4″-Diamino-p-terphenyl, 95%
Codice prodotto. 11397425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397425 1 g 1g
11307435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397425 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05403.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3365-85-3 | C18H16N2 | 260.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3365-85-3
Formula molecolare C18H16N2
Molecular Weight (g/mol) 260.34
Numero MDL MFCD00051532
InChI Key QBSMHWVGUPQNJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-diamino-p-terphenyl, 4,4-diaminoterphenyl, 4-4-4-aminophenyl phenyl aniline, ccris 4965, p-terphenyl, 4,4-diamine, 1,1':4',1-terphenyl-4,4-diamine, 4'-4-aminophenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 4,4-diamino-4-terphenyl
PubChem CID 104949
IUPAC Name 4-[4-(4-aminophenyl)phenyl]aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4''-Diamino-p-terphenyl
Punto di fusione 244°C to 250°C
Quantità 1 g
Beilstein 2120295
Peso formulazione 260.34
Percent Purity 95%