Learn More
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, 95%
Codice prodotto. 11492638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492638 100 g 100g
11482638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492638 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16664.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 370.394 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-11-8
Formula molecolare C14H14N2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 370.394
Numero MDL MFCD00024946
InChI Key REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo amsonic acid, flavonic acid, tinopal bhs, amsonsaeure, dasd, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, unii-h68088wvjl, 2,2'-disulfo-4,4'-stilbenediamine, diaminostilbenedisulfonic acid, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
PubChem CID 5284378
IUPAC Name 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 100 g
Beilstein 629516
Indice di Merck 14,595
Peso formulazione 370.41
Percent Purity 95%