Learn More
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, 95%
Codice prodotto. 10731632 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731632 100 g Bottiglia in vetro 100g
10586972 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10731632 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406411000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 370.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-11-8
Formula molecolare C14H14N2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 370.4
Numero MDL MFCD00024946
InChI Key REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo amsonic acid, flavonic acid, tinopal bhs, amsonsaeure, dasd, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, unii-h68088wvjl, 2,2'-disulfo-4,4'-stilbenediamine, diaminostilbenedisulfonic acid, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
PubChem CID 5284378
IUPAC Name 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Diaminostilbene-2, 2'-disulfonic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore Brown-Yellow to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 14,I,744
Indice di Merck 15, 590
Informazioni di solubilità Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Peso formulazione 370.4
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.