Learn More
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077519
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
18511-71-2
C10H6Br2N2
313.98
KIIHBDSNVJRWFY-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dibromo-2,2'-bipyridine, 4-bromo-2-4-bromopyridin-2-yl pyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridyl, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo, bpbb01, acmc-1bo83, 4,4'-dibromo-2,2-bipyridine, 4,4'-bromo-2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-dipyridine, 4,4'-dibromine-2,2'-bipyridine
15569987
4-bromo-2-(4-bromopyridin-2-yl)pyridine
C1=CN=C(C=C1Br)C2=NC=CC(=C2)Br
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
18511-71-2
C10H6Br2N2
313.98
KIIHBDSNVJRWFY-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dibromo-2,2'-bipyridine, 4-bromo-2-4-bromopyridin-2-yl pyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridyl, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo, bpbb01, acmc-1bo83, 4,4'-dibromo-2,2-bipyridine, 4,4'-bromo-2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-dipyridine, 4,4'-dibromine-2,2'-bipyridine
15569987
4-bromo-2-(4-bromopyridin-2-yl)pyridine
C1=CN=C(C=C1Br)C2=NC=CC(=C2)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
Punto di fusione 140.0°C to 143.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 313.98
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.