Learn More
4,4'-Dibromobiphenyl, 99%
Codice prodotto. 10711681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10711681 100 g Plastic bottle 100g
10791165 25 g Plastic bottle 25g
10551461 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10711681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 212081000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 92-86-4 | C12H8Br2 | 312.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-86-4
Formula molecolare C12H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 312.00
Numero MDL MFCD00000101
InChI Key HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dibromobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo, p,p'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromodiphenyl, 1-bromo-4-4-bromophenyl benzene, 4,4'-dibromo-biphenyl, unii-pou26v2xt2, 4',4-dibromobiphenyl, biphenyl, 4,4'-dibromo, pou26v2xt2
PubChem CID 7110
IUPAC Name 1-bromo-4-(4-bromophenyl)benzene
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Dibromobiphenyl
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 165°C to 169°C
Punti di ebollizione 355°C to 360°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare BrC6H4C6H4Br
Quantità 100 g
Beilstein 05, 580
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol;,soluble in benzene
Peso formulazione 312
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dibromobiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.