Learn More
4,4'-Dichlorobutyrophenone, 97%
Codice prodotto. 11490458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490458 25 g 25g
11309449 50 g 50g
11400468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490458 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24608.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40877-09-6 | C10H10Cl2O | 217.089 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40877-09-6
Formula molecolare C10H10Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 217.089
Numero MDL MFCD00018993
InChI Key UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone
PubChem CID 2723781
IUPAC Name 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dichlorobutyrophenone
Punto di fusione 28°C to 32°C
Indice di rifrazione 1.56
Quantità 25 g
Beilstein 879782
Peso formulazione 217.09
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dichlorobutyrophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Dichlorobutyrophenone