Learn More
4,4'-Dichlorobutyrophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10396490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10396490 25 g 25g
10193660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 136890250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 40877-09-6
Formula molecolare C10H10Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 217.09
Numero MDL MFCD00018993
InChI Key UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone
PubChem CID 2723781
IUPAC Name 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Dichlorobutyrophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 30°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClC6H4CO(CH2)3Cl
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 217.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Pellets