Learn More
4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327421
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327421 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327421 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA12421800AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
CAS 80-07-9
Nomi componenti o analita 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H8 Cl2 O2 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sulfone, bis(p-chlorophenyl) (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chloro-1-(4-chlorophenylsulfonyl)benzene, 4-Chlorophenyl sulfone, B 0810, Bis(4-chlorophenyl) sulfone, Bis(p-chlorophenyl) sulfone, Di-p-chlorophenyl sulfone, NSC 23899, NSC 38759, NSC 50730, NSC 7207, p,p'-Dichlorodiphenyl sulfone, p-Chlorophenyl sulfone, Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-, 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
InChI Formula InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC Name 1-chloro-4-(4-chlorophenyl)sulfonylbenzene
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 287.16
Quantità 1 mL
Peso formulazione 285.9622 g/mol