Learn More
4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine, TRC
Codice prodotto. 30349220
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30349220 25 mg 25mg
30350483 100 mg 100mg
30351518 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30349220 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD16897025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97028-91-6
Formula molecolare C12H27NO2
Molecular Weight (g/mol) 217.35
Sinonimo 4-(Diethylamino)butanal Diethyl Acetal
IUPAC Name 4,4-diethoxy-N,N-diethylbutan-1-amine
SMILES CCOC(CCCN(CC)CC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H27NO2/c1-5-13(6-2)11-9-10-12(14-7-3)15-8-4/h12H,5-11H2,1-4H3
Peso formulazione 217.2042